Tisk…
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501605-1G PC501605-250MG PC501605-5G
APOSPC501605-1GEA 2730 CZK
APOSPC501605-1G APOSPC501605-250MG APOSPC501605-5G
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate 99%
Methyl 4-fluoro-3-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036861
CAS číslo: 1093865-65-6