Tisk…
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501602-1G PC501602-250MG PC501602-5G
APOSPC501602-1GEA 4730 CZK
APOSPC501602-1G APOSPC501602-250MG APOSPC501602-5G
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid 99%
5-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 6-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Vzorec: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053106
CAS číslo: 920481-01-2