3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501600-1G
PC501600-250MG
PC501600-5G
APOSPC501600-1GEA
20470
CZK
APOSPC501600-1G
APOSPC501600-250MG
APOSPC501600-5G
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
3-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BF₅O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27918528 CAS číslo: 871507-67-4 |