Tisk…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501598-1G PC501598-5G
APOSPC501598-1GEA 910 CZK
APOSPC501598-1G APOSPC501598-5G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15202208
CAS číslo: 214554-16-2