Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501595-1G PC501595-250MG
APOSPC501595-1GEA 8010 CZK
APOSPC501595-1G APOSPC501595-250MG
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-5-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22544332
CAS číslo: 1393561-99-3