Tisk…
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501592-1G PC501592-250MG PC501592-5G
APOSPC501592-1GEA 5390 CZK
APOSPC501592-1G APOSPC501592-250MG APOSPC501592-5G
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid 98%
4-Fluoro-2-formylbenzoic acid
Exists in equilibrium with cyclised form - 5-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Vzorec: C₈H₅FO₃
MW: 168,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20658188
CAS číslo: 1186047-15-3