Tisk…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501590-100MG PC501590-1G PC501590-250MG PC501590-5G
APOSPC501590-100MGEA 0 CZK
APOSPC501590-100MG APOSPC501590-1G APOSPC501590-250MG APOSPC501590-5G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid 95%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17287664
CAS číslo: 816449-68-0