Tisk…
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501578-1G PC501578-250MG
APOSPC501578-1GEA 7840 CZK
APOSPC501578-1G APOSPC501578-250MG
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
2-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20526383
CAS číslo: 1289043-16-8