Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501576-1G PC501576-5G
APOSPC501576-1GEA 5200 CZK
APOSPC501576-1G APOSPC501576-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
2-Bromo-6-fluoro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780634
CAS číslo: 18349-09-2