Tisk…
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 1080 CZK
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836511
CAS číslo: 937636-18-5