Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501567-10G PC501567-1G PC501567-5G
APOSPC501567-10GEA 33060 CZK
APOSPC501567-10G APOSPC501567-1G APOSPC501567-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23713104
CAS číslo: 651026-99-2