Tisk…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501557-1G PC501557-250MG
APOSPC501557-1GEA 5790 CZK
APOSPC501557-1G APOSPC501557-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28737919
CAS číslo: 1807193-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III