Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501539-1G PC501539-250MG PC501539-5G
APOSPC501539-1GEA 13230 CZK
APOSPC501539-1G APOSPC501539-250MG APOSPC501539-5G
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23709601
CAS číslo: 660416-37-5