Tisk…
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501531-1G PC501531-250MG PC501531-5G
APOSPC501531-1GEA 827 CZK
APOSPC501531-1G APOSPC501531-250MG APOSPC501531-5G
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17276516
CAS číslo: 1342063-52-8