Tisk…
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501528-10G PC501528-1G PC501528-5G
APOSPC501528-10GEA 22580 CZK
APOSPC501528-10G APOSPC501528-1G APOSPC501528-5G
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16036860
CAS číslo: 74733-25-8