Tisk…
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501516-1G PC501516-250MG PC501516-5G
APOSPC501516-1GEA 2440 CZK
APOSPC501516-1G APOSPC501516-250MG APOSPC501516-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Bod varu: 145 °C
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858095
CAS číslo: 1146290-36-9
UN: 3261
ADR: 8,II