Tisk…
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501509-1G PC501509-250MG PC501509-5G
APOSPC501509-1GEA 3940 CZK
APOSPC501509-1G APOSPC501509-250MG APOSPC501509-5G
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22581043
CAS číslo: 1404194-50-8
UN: 1993
ADR: 3,II