Tisk…
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501506-1G PC501506-250MG PC501506-5G
APOSPC501506-1GEA 6850 CZK
APOSPC501506-1G APOSPC501506-250MG APOSPC501506-5G
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
3,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194832
CAS číslo: 1378671-81-8
UN: 1993
ADR: 3,III