Tisk…
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501501-1G PC501501-250MG PC501501-5G
APOSPC501501-1GEA 1990 CZK
APOSPC501501-1G APOSPC501501-250MG APOSPC501501-5G
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,5-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580924
CAS číslo: 1404195-06-7
UN: 1993
ADR: 3,III