Tisk…
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501498-1G PC501498-250MG PC501498-5G
APOSPC501498-1GEA 8070 CZK
APOSPC501498-1G APOSPC501498-250MG APOSPC501498-5G
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 99%
2,4-Difluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580983
CAS číslo: 1404194-72-4
UN: 1993
ADR: 3 III