Tisk…
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501495-1G PC501495-250MG PC501495-5G
APOSPC501495-1GEA 4630 CZK
APOSPC501495-1G APOSPC501495-250MG APOSPC501495-5G
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2,6-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂F₅I
MW: 307.987 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28396364
CAS číslo: 910787-71-2