Tisk…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501487-1G PC501487-250MG
APOSPC501487-1GEA 13030 CZK
APOSPC501487-1G APOSPC501487-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₅
MW: 275.013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28515367
CAS číslo: 493038-91-8
UN: 3265
ADR: 8 III