5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501479-1G
PC501479-250MG
APOSPC501479-1GEA
27780
CZK
APOSPC501479-1G
APOSPC501479-250MG
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Vzorec:
C₈H₃F₃INO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28515363 CAS číslo: 1929606-72-3 |