3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501476-1G
PC501476-5G
PC501476-250MG
APOSPC501476-1GEA
3110
CZK
APOSPC501476-1G
APOSPC501476-5G
APOSPC501476-250MG
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209,098 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032180 CAS číslo: 1214335-98-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |