Tisk…
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501464-1G PC501464-250MG PC501464-5G
APOSPC501464-1GEA 19840 CZK
APOSPC501464-1G APOSPC501464-250MG APOSPC501464-5G
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
2-Fluoro-3-nitro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₉FN₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397848
CAS číslo: 1809015-20-0