2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501463-1G
PC501463-250MG
APOSPC501463-1GEA
13230
CZK
APOSPC501463-1G
APOSPC501463-250MG
2-Bromophenylsulphur pentafluoride 98%
2-Bromophenylsulphur pentafluoride
Vzorec:
C₆H₄BrF₅S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26408179 CAS číslo: 1435807-16-1 |