Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501459-1G PC501459-250MG PC501459-5G
APOSPC501459-1GEA 13460 CZK
APOSPC501459-1G APOSPC501459-250MG APOSPC501459-5G
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
2-Bromo-3-fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄BrFIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397846
CAS číslo: 1936364-85-0