Tisk…
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501453-1G PC501453-250MG
APOSPC501453-1GEA 21820 CZK
APOSPC501453-1G APOSPC501453-250MG
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Amino-3-bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28397844
CAS číslo: 1034325-63-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III