Tisk…
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501426-1G PC501426-5G
APOSPC501426-1GEA 11580 CZK
APOSPC501426-1G APOSPC501426-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
3-Fluoro-5-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185623
CAS číslo: 883987-75-5
UN: 3261
ADR: 8,III