Tisk…
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501419-1G PC501419-5G
APOSPC501419-1GEA 3970 CZK
APOSPC501419-1G APOSPC501419-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Bod tání: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185621
CAS číslo: 883987-74-4