Tisk…
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501414-1G PC501414-25G PC501414-5G
APOSPC501414-1GEA 622 CZK
APOSPC501414-1G APOSPC501414-25G APOSPC501414-5G
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 3-fluoro-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12172991
CAS číslo: 883987-72-2