4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC501409-1G
PC501409-250MG
APOSPC501409-1GEA
17990
CZK
APOSPC501409-1G
APOSPC501409-250MG
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide 95%
4-(Trifluoroacetyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₆BrF₃O MW: 267,043 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28348640 CAS číslo: 78126-14-4 UN: 3261 ADR: 8,III |