Tisk…
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501404-100MG PC501404-250MG
APOSPC501404-100MGEA 1740 CZK
APOSPC501404-100MG APOSPC501404-250MG
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
4-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23703477
CAS číslo: 156425-08-0