Tisk…
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-8-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC501400-1G PC501400-5G
APOSPC501400-1GEA 10250 CZK
APOSPC501400-1G APOSPC501400-5G
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11899541
CAS číslo: 1049118-00-4