2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-2-carboxy-6-fluoroaniline
PC501399-1G
PC501399-250MG
PC501399-5G
APOSPC501399-1GEA
1080
CZK
APOSPC501399-1G
APOSPC501399-250MG
APOSPC501399-5G
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅BrFNO₂ MW: 234.023 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04035659 CAS číslo: 874784-14-2 |