Tisk…
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50139-1G PC50139-250MG
APOSPC50139-1GEA 5290 CZK
APOSPC50139-1G APOSPC50139-250MG
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene 95%
4-[(Difluoromethyl)thio]nitrobenzene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00804873
CAS číslo: 24933-57-1