3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(3-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)ethanone
PC501386-1G
PC501386-250MG
APOSPC501386-1GEA
12340
CZK
APOSPC501386-1G
APOSPC501386-250MG
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
3'-Fluoro-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₉FO₃S MW: 216.229 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20441520 CAS číslo: 13372-52-6 |