Tisk…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501375-1G PC501375-250MG PC501375-5G
APOSPC501375-1GEA 1660 CZK
APOSPC501375-1G APOSPC501375-250MG APOSPC501375-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348619
CAS číslo: 1401796-84-6
UN: 1759
ADR: 8,III