2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Fluoro-4-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501374-1G
PC501374-250MG
PC501374-5G
APOSPC501374-1GEA
1990
CZK
APOSPC501374-1G
APOSPC501374-250MG
APOSPC501374-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₉FO₃S MW: 204.219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18633090 CAS číslo: 1461702-87-3 |