Tisk…
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501371-1G PC501371-250MG
APOSPC501371-1GEA 10350 CZK
APOSPC501371-1G APOSPC501371-250MG
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO₂S
MW: 199,202 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18378490
CAS číslo: 411233-40-4