Tisk…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501367-1G PC501367-250MG
APOSPC501367-1GEA 41000 CZK
APOSPC501367-1G APOSPC501367-250MG
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348618
CAS číslo: 1192347-88-8