Tisk…
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylsulphonylphenyl)methanol
PC501366-1G PC501366-250MG PC501366-5G
APOSPC501366-1GEA 19840 CZK
APOSPC501366-1G APOSPC501366-250MG APOSPC501366-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol 95%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₃S
MW: 204.219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26051381
CAS číslo: 1192347-87-7