Tisk…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methylsulphonylbenzene
PC501365-1G PC501365-250MG PC501365-5G
APOSPC501365-1GEA 6290 CZK
APOSPC501365-1G APOSPC501365-250MG APOSPC501365-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
MW: 267.115 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20485579
CAS číslo: 942199-49-7