Tisk…
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501364-1G PC501364-250MG PC501364-5G
APOSPC501364-1GEA 26450 CZK
APOSPC501364-1G APOSPC501364-250MG APOSPC501364-5G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26051385
CAS číslo: 1564471-90-4