Tisk…
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
PC501363-1G PC501363-250MG
APOSPC501363-1GEA 13230 CZK
APOSPC501363-1G APOSPC501363-250MG
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
3-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032287
CAS číslo: 959961-65-0