2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(2-Bromo-4-chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC50135-1G
PC50135-250MG
APOSPC50135-1GEA
18620
CZK
APOSPC50135-1G
APOSPC50135-250MG
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅BrClFO MW: 239.469 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24848700 CAS číslo: 1449008-26-7 |