Tisk…
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501347-250MG PC501347-100MG
APOSPC501347-250MGEA 17390 CZK
APOSPC501347-250MG APOSPC501347-100MG
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile 95%
2-Amino-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Vzorec: C₇H₅F₅N₂S
MW: 244,185 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28348604
CAS číslo: 159727-27-2