Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501341-1G PC501341-250MG
APOSPC501341-1GEA 13860 CZK
APOSPC501341-1G APOSPC501341-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₄F₆O₂
MW: 246,107 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348599
CAS číslo: 120355-08-0