Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501328-1G PC501328-250MG
APOSPC501328-1GEA 9530 CZK
APOSPC501328-1G APOSPC501328-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348592
CAS číslo: 1807120-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III