Tisk…
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501326-1G PC501326-250MG PC501326-5G
APOSPC501326-1GEA 3150 CZK
APOSPC501326-1G APOSPC501326-250MG APOSPC501326-5G
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203755
CAS číslo: 773873-90-8